Documentos Principais
711969
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-5-hexenoic acid
98%
Sinônimo(s):
Boc-(R)-3-amino-5-hexenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
229.27
Beilstein:
9397198
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulário
lumps
atividade óptica
[α]/D -20.0±1°, c = 1 in ethanol
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0%
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
allyl
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC=C)CC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-5-6-8(7-9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
chave InChI
RFHPQLCVYMBPRF-MRVPVSSYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)