Documentos
711861
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-2-thienylglycine
97%
Sinônimo(s):
(R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(2-thienyl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
257.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
97%
forma
crystals
atividade óptica
[α]/D -90±5°, c = 1 in ethanol
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1cccs1
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(9(13)14)7-5-4-6-17-7/h4-6,8H,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
chave InChI
CFAJOXPICRIMCA-QMMMGPOBSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3