Documentos Principais
711810
Sigma-Aldrich
N-Benzylideneethylamine
≥97%
Sinônimo(s):
N-(Phenylmethylidene)ethanamine, N-Ethylbenzylidenamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11N
Número CAS:
Peso molecular:
133.19
Beilstein:
1853511
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97%
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
cadeia de caracteres SMILES
CC\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8+
chave InChI
IIVYBNBDIDWPQV-CSKARUKUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)