Documentos Principais
711578
Sigma-Aldrich
cis,cis-2,4-Hexadiene-1,6-diol
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
(2Z,4Z)-Hexa-2,4-diene-1,6-diol, cis,cis-Muconic alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein:
5726151
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
crystals
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC\C=C/C=C\CO
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2/b3-1-,4-2-
chave InChI
UALGDSCLDIEGCQ-CCAGOZQPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)