Documentos
711322
Sigma-Aldrich
Chlorocarbonylgold(I)
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CAuClO
Número CAS:
Peso molecular:
260.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
247-253 °C (dec.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].[C-]#[O+]
InChI
1S/CO.Au.ClH/c1-2;;/h;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
VBUSSYWEWHQPTL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for silylene insertion into gold-chlorine bonds
Used for stabilization and encapsulation inside functionalized zeolite imidazolate frameworks
Transition-metal-catalyst for oxidation of carbon monoxide by dichlorine to produce phosgene
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3