Key Documents
710946
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphonium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H10BF4P
Número CAS:
Peso molecular:
163.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
pf
209-212 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[PH+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9P.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q;-1/p+1
chave InChI
STGWVMOSDQDHFH-UHFFFAOYSA-O
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)