Documentos Principais
710822
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-methylindole
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-7-methyl-1H-indole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8BrN
Número CAS:
Peso molecular:
210.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.648
densidade
1.503 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-8(10)5-7-2-3-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
chave InChI
HOUJSOAXJSBNRH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)