Documentos Principais
710741
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14BBrFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
301.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
46-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Br)cnc2F
InChI
1S/C11H14BBrFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)8-5-7(13)6-15-9(8)14/h5-6H,1-4H3
chave InChI
LSBZMTVRIRYRDL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)