Documentos Principais
710512
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3-13C,2,3,3-d3
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13CD2HCD(NH2)CO2H
Peso molecular:
93.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 13C
97 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
314.5 °C (dec.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13CH]([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2D
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UVUHICNDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)