Documentos Principais
710504
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15O2P
Número CAS:
Peso molecular:
246.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
pf
36-40 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Pc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15O2P/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10,17H,1-2H3
chave InChI
FWKICRREDMVWRF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Enantioselective Ir-catalyzed hydrogenation
  • Palladium-catalyzed asymmetric additions
  • Alkali-metal-catalyzed addition reactions
  • Preparation of different DIOP-type ligands for uses in Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)