Documentos Principais
710415
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)titanium dichloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H22Cl2Ti
Número CAS:
Peso molecular:
333.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
pf
171-173 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti]Cl.CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.2ClH.Ti/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
HMTIYOSDNUJYPV-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)