Key Documents
710229
Sigma-Aldrich
2-Methylphenylacetaldehyde dimethyl acetal
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
180.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.499
densidade
0.995 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(Cc1ccccc1C)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-6-4-5-7-10(9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
chave InChI
LQXUNLBAEJOILA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)