Documentos Principais
710121
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylacetaldehyde dimethylacetal
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13FO2
Número CAS:
Peso molecular:
184.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.477
densidade
1.074 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acetal
ether
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COC(Cc1ccc(F)cc1)OC
InChI
1S/C10H13FO2/c1-12-10(13-2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
chave InChI
ICDKNFHCKJLHMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)