Documentos
710083
Sigma-Aldrich
[(4-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl]trifluoroborate
internal salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14BF3N2
Número CAS:
Peso molecular:
181.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
64-70 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC[NH+](CC1)C[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H13BF3N2/c1-11-2-4-12(5-3-11)6-7(8,9)10/h2-6H2,1H3/q-1/p+1
chave InChI
NWDSODBACSCRNQ-UHFFFAOYSA-O
Aplicação
Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and cross coupling with mesylated phenol derivatives
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3