Documentos Principais
709867
Sigma-Aldrich
1-Phenylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
1-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
269.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
123-127 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccn2-c3ccccc3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-11-8-12-18(14)13-9-6-5-7-10-13/h5-12H,1-4H3
chave InChI
VNVCVJBYXTXQRQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)