Documentos Principais
709840
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18BNO2
Peso molecular:
219.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
103-107 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccncc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-9-6-7-14-8-10(9)13-15-11(2,3)12(4,5)16-13/h6-8H,1-5H3
chave InChI
GZYZXNXJTPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)