Documentos Principais
709689
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)benzaldehyde
96%
Sinônimo(s):
(4-Formylphenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
221.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
powder
pf
138-142 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-10-6-4-9(8-14)5-7-10/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)
chave InChI
SVQVBAUJEKSBEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)