709654
7-Bromo-5-methylindole
96%
Sinônimo(s):
7-Bromo-5-methyl-1H-indole
About This Item
Ensaio
96%
forma
liquid
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-7-2-3-11-9(7)8(10)5-6/h2-5,11H,1H3
chave InChI
DCPYEEKBRKJUCY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)