709433
Tetrahydrofuran-d8
99.5 atom % D, anhydrous
Sinônimo(s):
Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
grau
anhydrous
pureza isotópica
99.5 atom % D
Ensaio
95% (CP)
Impurezas
<50 ppm water
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
65-66 °C (lit.)
pf
−106 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)