Key Documents
709220
Sigma-Aldrich
Strontium tungsten oxide
powder, −200 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
SrWO4
Número CAS:
Peso molecular:
335.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: strontium
reagent type: catalyst
core: tungsten
tamanho de partícula
−200 mesh
pf
>400 °C
densidade
6.187 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Sr++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/4O.Sr.W/q;;2*-1;+2;
chave InChI
KXELQHMRKFESFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)