Documentos Principais
708410
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
4-Bromosalicylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
217.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
216-217 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
FYAKLZKQJDBBKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)