Documentos Principais
708380
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrazole
97%
Sinônimo(s):
3-Amino-4-(4-bromophenyl)-2H-pyrazole, 4-(4-Bromophenyl)-2H-pyrazole-3-yl amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
238.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
164-169 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1[nH]ncc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H8BrN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,(H3,11,12,13)
chave InChI
ABKUXQSVMWMABM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)