Documentos
708100
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1H-indazole-5-carboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
powder
pf
185-190 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
chave InChI
HUUXQTDSLDFUQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3