Documentos
707724
Sigma-Aldrich
Di-n-nonyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26D4H38O4
Peso molecular:
422.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
pb
279-287 °C (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-13-17-21-29-25(27)23-19-15-16-20-24(23)26(28)30-22-18-14-12-10-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3/i15D,16D,19D,20D
chave InChI
DROMNWUQASBTFM-BFNLLCNMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1