Documentos Principais
707597
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxybenzoyl chloride
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.745,00
R$ 2.745,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.745,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
246.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.745,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
63-68 °C
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
chave InChI
ITDFRSCTQXOUAC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)