Documentos
706639
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-3-piperidinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
321.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
pf
90-96 °C
grupo funcional
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-6-5-11-21(12-14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,19H,5-6,11-13H2
chave InChI
ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Gloves