Documentos
706612
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-(dimethylamino)acrolein
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
178.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
powder
pf
67-72 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)\C=C(/Br)C=O
InChI
1S/C5H8BrNO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
chave InChI
ACBSCWFIKSDJLP-HYXAFXHYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges