Documentos Principais
706477
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
1,2-Piperidinedicarboxylic acid, 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, Fmoc-DL-pipecolic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
351.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
113-120 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)
chave InChI
CKLAZLINARHOTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for racemic solid-phase preparation of human protease activated receptor 2 agonists and antagonists
Analyte for urea-linked cinchona-calexarene hybrid type receptors for chromatographic enantiomer separation of carbamate-protected amino acids
Combinatorial reactant for assembly of alkylglycine library arrays by SPOT technique on cellulose membranes for identification of micromolar ligands for monoclonal antibodies
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)