Documentos Principais
706183
Sigma-Aldrich
4-(Furfurylaminocarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
327.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
107-113 °C
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCc3ccco3
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-17(2)18(3,4)24-19(23-17)14-9-7-13(8-10-14)16(21)20-12-15-6-5-11-22-15/h5-11H,12H2,1-4H3,(H,20,21)
chave InChI
ZNYVQYJVECCENX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)