Documentos Principais
706167
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(morpholine-4-carbonyl)phenyltrifluoroborate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12BF3KNO2
Peso molecular:
297.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
195-200 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H12BF3NO2.K/c13-12(14,15)10-3-1-9(2-4-10)11(17)16-5-7-18-8-6-16;/h1-4H,5-8H2;/q-1;+1
chave InChI
MRPGRGIUSTVBMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)