Documentos
705721
Sigma-Aldrich
trans-4,4′-Dibromostilbene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10Br2
Número CAS:
Peso molecular:
338.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
solid
pf
209-214 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H10Br2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10H/b2-1+
chave InChI
JEHMPNUQSJNJDL-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges