Documentos Principais
705462
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopyridine
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 265,00
R$ 265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 265,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
236.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 265,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
56-60 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
chave InChI
SLMHHOVQRSSRCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)