Documentos Principais
704997
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid mono-MIDA ester
Sinônimo(s):
Benzene-1-boronic acid-4-boronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13B2NO6
Número CAS:
Peso molecular:
276.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
170-175 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C11H13B2NO6/c1-14-6-10(15)19-13(20-11(16)7-14)9-4-2-8(3-5-9)12(17)18/h2-5,17-18H,6-7H2,1H3
chave InChI
RXUGTOKUNBZXQV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)