Documentos
704911
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-2-bromo-N-phenylbutanamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
332.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
44-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(Br)C(=O)N(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18BrNO/c1-2-16(18)17(20)19(15-11-7-4-8-12-15)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12,16H,2,13H2,1H3
chave InChI
DVAAHBQCAZCHOP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in Ni-pybox catalyzed asymmetric Negishi couplings.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Christian Fischer et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4594-4595 (2005-03-31)
A Ni/Pybox catalyst achieves the asymmetric cross-coupling of secondary alpha-bromo amides with organozinc reagents. The process tolerates a variety of functional groups and affords the desired product in good yield and in high enantiomeric excess.