Documentos Principais
704733
Sigma-Aldrich
tert-Butyl ethyl ether-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)313CO13CH213CH3
Número CAS:
Peso molecular:
108.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
pb
72-73 °C
densidade
0.793 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2]O[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
NUMQCACRALPSHD-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)