Key Documents
704008
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H2BrClIN
Número CAS:
Peso molecular:
318.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
pf
94-97 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nccc(Br)c1I
InChI
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H
chave InChI
ALKCOVKKTNNOGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)