Documentos Principais
703958
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3Cl2FO
Número CAS:
Peso molecular:
193.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.551
densidade
1.447 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-6-3-4(10)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H
chave InChI
POIAZJJVWRVLBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
107.2 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)