Documentos Principais
703710
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
265.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
218-223 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
chave InChI
YMOUBCDQXLQEBP-BQYQJAHWSA-N
Aplicação
Purity excludes solvent of crystallization, may contain up to 10 wt. % DMSO
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)