Key Documents
703265
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
205.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
powder
pf
95-100 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1onc(-c2ccc(F)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8FNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
chave InChI
GKFSKVZRERHBQP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)