Documentos
703109
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln-(Trt)-OH-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(Trt)15NHCO(CH2)2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Peso molecular:
612.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
forma
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
165-172 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CCC(=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1/i40+1,41+1
chave InChI
WDGICUODAOGOMO-AAEXGHKYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3