Documentos Principais
702951
Sigma-Aldrich
Cy-cBRIDP
97%
Sinônimo(s):
1-(Dicyclohexylphosphino)-2,2-Diphenyl-1-methylcyclopropane, Dicyclohexyl(2,2-diphenyl-1-methyl-1-cyclopropyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H37P
Número CAS:
Peso molecular:
404.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
115-122 °C
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(CC1(c2ccccc2)c3ccccc3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C28H37P/c1-27(29(25-18-10-4-11-19-25)26-20-12-5-13-21-26)22-28(27,23-14-6-2-7-15-23)24-16-8-3-9-17-24/h2-3,6-9,14-17,25-26H,4-5,10-13,18-22H2,1H3
chave InChI
JDNAVZKVTWHWKB-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US7129367
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago