Documentos Principais
702919
Sigma-Aldrich
4-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Sinônimo(s):
N-(2-Propynyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, [4-(Prop-2-ynylamine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20BNO3
Número CAS:
Peso molecular:
285.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCC#C
InChI
1S/C16H20BNO3/c1-6-11-18-14(19)12-7-9-13(10-8-12)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h1,7-10H,11H2,2-5H3,(H,18,19)
chave InChI
BUZIZNWTLHGQQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)