Documentos Principais
702749
Sigma-Aldrich
Chloro[diphenyl(o-tolyl)phosphine]gold(I)
97%
Sinônimo(s):
Diphenyl(o-tolyl)phosphine gold(I) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17AuClP
Número CAS:
Peso molecular:
508.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
194-197 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P.Au.ClH/c1-16-10-8-9-15-19(16)20(17-11-4-2-5-12-17)18-13-6-3-7-14-18;;/h2-15H,1H3;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
AIYRJPLSTPNKEA-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)