Documentos Principais
702536
Sigma-Aldrich
2-(4-Pyridyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
220.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
290-313 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-2-4-11-5-3-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
chave InChI
WAIPVXWDQQHMQG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)