Documentos Principais
702064
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
30-39 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)C2CNCCN2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-10-4-2-3-9(7-10)11-8-12-5-6-13-11/h2-4,7,11-13H,5-6,8H2,1H3
chave InChI
SAQIBFOALNPYFY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)