Documentos Principais
701831
Sigma-Aldrich
trans-1-Propenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
197.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
117-122 °C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+
chave InChI
PKQGENZEEBZVIL-ONEGZZNKSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)