Key Documents
70170
Sigma-Aldrich
Naphazoline nitrate
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline nitrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14N2 · HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
273.29
Beilstein:
3779329
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (NT)
forma
crystals
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤0.5% loss on drying
pf
167-170 °C
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
chave InChI
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Therapeutic use to:
  • Combat ammonia poisoning
  • Treat seasonal allergy rhinitis
Involved in studies on the effects of imidazole drugs on chronotropic and inotropic effects
Pharmacological activity for topical mydriatics and vasoconstrictors
Radioprotector for mice treated with ionizing radiation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3