Key Documents
701165
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
228.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
143-146 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(cc(Br)c1O)C#N
InChI
1S/C8H6BrNO2/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-3,11H,1H3
chave InChI
FHXLXRNDUJYBEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)