Documentos Principais
701076
Sigma-Aldrich
2,2-Difluorobutyric acid
97%
Sinônimo(s):
2,2-Difluorobutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.365
densidade
1.215 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-4(5,6)3(7)8/h2H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Igor Zivkovic et al.
The FEBS journal, 287(4), 800-813 (2019-09-06)
Isoleucyl-tRNA synthetase (IleRS) is a paradigm for understanding how specificity against smaller hydrophobic substrates evolved in both the synthetic and editing reactions. IleRS misactivates nonproteinogenic norvaline (Nva) and proteinogenic valine (Val), with a 200-fold lower efficiency than the cognate isoleucine