Documentos Principais
700886
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzylsulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6ClF3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
258.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
103-107 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3O2S/c9-15(13,14)5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
chave InChI
KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)